missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Läs mer

Permethrinic Acid (cis/trans mixture), TRC

Produktkod. 30003404
Change view
Klicka för att se tillgängliga alternativ
Kvantitet:
1 g
10 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet
30003404 10 g
30009323 1 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Denna artikel kan inte returneras. Se returpolicy
Produktkod. 30003404 Leverantör Toronto Research Chemicals Leverantörsnummer TRCD43430010G

Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!

Denna artikel kan inte returneras. Se returpolicy

High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.

TRUSTED_SUSTAINABILITY

Kemiska identifierare

CAS 55701-05-8
Molekylformel C8 H10 Cl2 O2
Molekylvikt (g/mol) 209.07
Synonym Cyclopropanecarboxylic acid, 3-(2,2-dichloroethenyl)-2,2-dimethyl-, Cyclopropanecarboxylic acid, 3-(2,2-dichlorovinyl)-2,2-dimethyl- (6CI), 2,2-Dimethyl-3-(2,2-dichlorovinyl)cyclopropanecarboxylic acid, 3-(2,2-Dichloroethenyl)-2,2-dimethylcyclopropanecarboxylic acid, 3-(2,2-Dichlorovinyl)-2,2-dimethylcyclopropanecarboxylic acid, 3-(2,2-Dichlorovinyl)-2,2-dimethylcyclopropylcarboxylic acid, DV-chrysanthemic acid, Permethric acid, Permethrinic acid
IUPAC-namn 3-(2,2-dichloroethenyl)-2,2-dimethylcyclopropane-1-carboxylic acid
LEDER CC1(C)C(C=C(Cl)Cl)C1C(=O)O

Specifikationer

Kemiskt namn eller material 3-(2,2-Dichlorovinyl)-2,2-dimethylcyclopropanecarboxylic Acid (Permethrinic Acid)
Anteckningar om renhetsgrad HPLC
Kvantitet 10 g
InChI formel InChI=1S/C8H10Cl2O2/c1-8(2)4(3-5(9)10)6(8)7(11)12/h3-4,6H,1-2H3,(H,11,12)
Formel vikt 208.0058
Procent renhet >95%
Produkttitel
Sélectionnez un problème

En cliquant sur Soumettre, vous reconnaissez que vous pouvez être contacté par Fisher Scientific au sujet des informations que vous avez fournies dans ce formulaire. Nous ne partagerons pas vos informations à d'autres fins. Toutes les informations de contact fournies seront également conservées conformément à notre politique de confidentialité. Politique de confidentialité.