missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Läs mer
Läs mer
Permethrinic Acid Methyl Ester, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | Permethrinic acid methyl ester |
| CAS | 61898-95-1 |
| Anteckningar om renhetsgrad | GC |
| Molekylformel | C9 H12 Cl2 O2 |
| Kvantitet | 500 mg |
| Synonym | Cyclopropanecarboxylic acid','3-(2,2-dichloroethenyl)-2,2-dimethyl-','methyl ester, Methoxy Permethrinate, Methyl 2,2-dimethyl-3-(2,2-dichlorovinyl)cyclopropanecarboxylate, Methyl 3-(2,2-dichlorovinyl)-2,2-dimethylcyclopropanecarboxylate, Permethrinic acid methyl ester, Permethrin Imp. B (EP) |
| InChI formel | InChI=1S/C9H12Cl2O2/c1-9(2)5(4-6(10)11)7(9)8(12)13-3/h4-5,7H,1-3H3 |
| LEDER | COC(=O)C1C(C=C(Cl)Cl)C1(C)C |
| IUPAC-namn | methyl 3-(2,2-dichloroethenyl)-2,2-dimethylcyclopropane-1-carboxylate |
| Molekylvikt (g/mol) | 223.1 |
| Visa mer |
Produkttitel
Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.
Hittar du en möjlighet till förbättring?