Läs mer
Thermo Scientific Chemicals Peroxidas, pepparrot
Produktkod. 15492869
Kvantitet:
100 mg
1 g
Produktkod. 15492869
Brand: Thermo Scientific Chemicals J60026.03
Request Bulk or Custom Format
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
Används vid oxidation av luminol till 3-aminoftalat. Det används ofta i konjugat för att bestämma närvaron av ett molekylärt mål, särskilt vid detektion av specifikt protein i en western blöt efter konjugering med antikropp.
Peroxidas, pepparrot används vid oxidation av luminol till 3-aminoftalat. Det används ofta i konjugat för att bestämma närvaron av ett molekylärt mål, särskilt vid detektion av specifikt protein i en western blöt efter konjugering med antikropp. Vidare är det mycket reaktivt mot mänskliga tumörceller.
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Kvantitet 1 g
Form Frystorkat material
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.