Läs mer
Masterflex™ Peroxidhärdad silikonslang
Produktkod. 11761179 Handla allt Masterflex Produkter
Change view
Diameter (metrisk) Inre:
1,6 mm
3,2 mm
6,4 mm
9,6 mm
Diameter (metrisk) Yttre:
3,2 mm
6,4 mm
8 mm
9,6 mm
11,2 mm
16 mm
Förpackningsstorlek:
25fot
Varje
6 product options available for selection
Product selection table with 6 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Diameter (metrisk) Inre Diameter (metrisk) Yttre Förpackningsstorlek
11761179 1,6 mm 3,2 mm Varje
11756128 6,4 mm 11,2 mm Varje
11780039 3,2 mm 6,4 mm Varje
13064857 9,6 mm 16 mm 25fot
13103778 6,4 mm 8 mm Varje
12706278 6,4 mm 9,6 mm Varje
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 6 options available.
6 options
Produktkod. 11761179 Leverantör Masterflex™ Leverantörsnummer 0641162
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    1045.00 SEK
    849.58 SEK / Paket med 1
    Save 195.42 SEK
    18% Av
Visa alla kampanjer
Beräknad leverans: 04-01-2027
Använd denna slang för läkemedel, bioteknik, mat och dryck, flyg och allmänna labbapplikationer. Cole-Parmer™ Peroxidhärdad silikonslang har utmärkt värmebeständighet och en låg kompressionsuppsättning.
Använd denna slang för läkemedel, bioteknik, mat och dryck, flyg och allmänna labbapplikationer. Cole-ParmerTM peroxidhärdad silikonslang har utmärkt värmebeständighet och en låg kompressionsuppsättning.
  • Elastomer är FDA-kompatibel (21 CFR 177.2600) och uppfyller USP Klass VI krav.
  • Tillverkad enligt GMP
  • Luktfri, giftfri och genomskinlig
  • Temperaturområde: -51 till 238 °C
  • Sterilisera: Autoklav eller gammastrålning
Specifikationer
Certifikat och efterlevnad FDA-kompatibel, USP , GMP
Autoklaveringsbar Autoklaveringsbar
Diameter (engelska) Inre 0,06 tum.
Diameter (metrisk) Inre 1,6 mm
Material Silikon
Diameter (engelska) Yttre 0,12 tum
Diameter (metrisk) Yttre 3,2 mm
Tjocklek (engelska) 0,031 tum.
Tjocklek (metrisk) 0.8 mm
För användning med (applikation) För läkemedel, bioteknik, livsmedel och dryck, flyg och allmänna labbapplikationer
Min. Driftstemperatur (metrisk) -51 °C
Sterilitet Sterila
Färg Genomskinligt
Max. Driftstemperatur (engelska) 460,4 °F
Max. Driftstemperatur (metrisk) 238 °C
Produkttyp Slangar