Läs mer
Masterflex™ Peroxidhärdad silikonslang
Diameter (metrisk) Inre:
1,6 mm
3,2 mm
6,4 mm
9,6 mm
Diameter (metrisk) Yttre:
3,2 mm
6,4 mm
8 mm
9,6 mm
11,2 mm
16 mm
Förpackningsstorlek:
25fot
Varje
Beskrivning
Använd denna slang för läkemedel, bioteknik, mat och dryck, flyg och allmänna labbapplikationer. Cole-ParmerTM peroxidhärdad silikonslang har utmärkt värmebeständighet och en låg kompressionsuppsättning.
- Elastomer är FDA-kompatibel (21 CFR 177.2600) och uppfyller USP Klass VI krav.
- Tillverkad enligt GMP
- Luktfri, giftfri och genomskinlig
- Temperaturområde: -51 till 238 °C
- Sterilisera: Autoklav eller gammastrålning
Specifikationer
Specifikationer
| Certifikat och efterlevnad | FDA-kompatibel, USP , GMP |
| Autoklaveringsbar | Autoklaveringsbar |
| Diameter (engelska) Inre | 0,25 tum |
| Diameter (metrisk) Inre | 6,4 mm |
| Material | Silikon |
| Diameter (engelska) Yttre | 0,37 tum. |
| Diameter (metrisk) Yttre | 9,6 mm |
| Tjocklek (engelska) | 0,06 tum. |
| Tjocklek (metrisk) | 1.6 mm |
| För användning med (applikation) | För läkemedel, bioteknik, livsmedel och dryck, flyg och allmänna labbapplikationer |
| Visa mer |