Läs mer
Cole-Parmer™ Peroxidhärdad silikonslang
Product Code. 30178806 Shop All Cole-Parmer Products
Change view
Click to view available options
Diameter (engelska) Inre:
1/4 tum
1/8 tum
3/16 tum
3/8 tum
Diameter (engelska) Yttre:
1/2 tum.
1/4 tum
3/8 tum
5/16 tum
5/8 tum.
7/16 tum
7 product options available for selection
Product selection table with 7 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Product Code. Diameter (engelska) Inre Diameter (engelska) Yttre
30178806 1/4 tum 1/2 tum.
30178800 1/8 tum 1/4 tum
30178803 3/16 tum 5/16 tum
30178804 1/4 tum 3/8 tum
30178805 3/8 tum 1/2 tum.
30178801 3/16 tum 7/16 tum
30178802 3/8 tum 5/8 tum.
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 7 options available.
7 options
Product Code. 30178806 Supplier Cole-Parmer™ Supplier No. 5012148
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    1515.00 SEK
    1237.76 SEK / 1 enheter
    Save 277.24 SEK
    18% Av
Beräknad leverans: 24-02-2027
Flexibla slangar ger lång hållbarhet och motstår veck och rivning.
  • Uppvisar bra värme-, kyla-, ozon-, UV- och nötningsbeständighet
  • Idealisk för allmänt bruk, laboratorie- och engångsapplikationer
  • Gratis teknisk applikationssupport tillgänglig för att hjälpa till med slangval
Specifications
Certifikat och efterlevnad RoHS, ADCF
Autoklaveringsbar Får inte autoklaveras
Diameter (engelska) Inre 1/4 tum
Diameter (metrisk) Inre 6.4 mm
Material Gummi
Diameter (engelska) Yttre 1/2 tum.
Diameter (metrisk) Yttre 12.7 mm
Total längd (engelska) 25 ft.
Total längd (metrisk) 7.62 m
Tjocklek (engelska) 1/8 tum
Tjocklek (metrisk) 3.2 mm
Min. Driftstemperatur (engelska) -70 °F
Min. Driftstemperatur (metrisk) -56 °C
Färg Klart
Flexibilitet Mycket flexibel
Max. Driftstemperatur (engelska) 400 °F
Max. Driftstemperatur (metrisk) 204 °C
Produkttyp Slangar
Show More Show Less
Denna produkt är inte godkänd eller avsedd för, och bör inte användas för, medicinska, kliniska, kirurgiska eller andra patientorienterade tillämpningar.