Läs mer
Macherey-Nagel™ Peroxtesmo KO kvalitativt testpapper
Produktkod. 11366504 Handla allt Macherey-Nagel Produkter
Färgindikator:
Vitt till blått/grönt
Förpackningsstorlek:
Paket med 100
Produktkod. 11366504
Brand: Macherey-Nagel™ 90606
Bara null kvar
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
Peroxtesmo KO möjliggör snabb och enkel upptäckt av peroxidas i mat. Det används inom livsmedelsindustrin för att utvärdera kvaliteten på konserver.
Specifikationer
Färgindikator Vitt till blått/grönt
För användning med (applikation) För detektion av peroxidas i mjölk
Kvantitet 100 pack
Testtid 2 min.
Typ Kvalitativt testpapper