missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Läs mer
Läs mer
Perphenazine-d4 (phenothiazine-1,3,7,9-d4), CDN
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | Perphenazine-d4 (phenothiazine-1,3,7,9-d4) |
| CAS | 155593-75-2 |
| Molekylformel | C21 D4 H22 Cl N3 O S |
| Kvantitet | 0.05 g |
| Synonym | 1-Piperazineethanol, 4-[3-(2-chloro-10 H-phenothiazin-10-yl-1,3,7,9-d4)propyl]- (9 CI) |
| InChI formel | InChI=1 S/C21H26ClN3OS/c22-17-6-7-21-19(16-17)25(18-4-1-2-5-20(18)27-21)9-3-8-23-10-12-24(13-11-23)14-15-26/h1-2,4-7,16,26 H,3,8-15H2/i2D,4 D,6 D,16 D |
| LEDER | [2 H]c1cc([2 H])c2N(CCCN3CCN(CCO)CC3)c4c([2 H])c(Cl)c([2 H])cc4Sc2c1 |
| IUPAC-namn | 2-[4-[3-(2-chloro-1,3,7,9-tetradeuteriophenothiazin-10-yl)propyl]piperazin-1-yl]ethanol |
| Molekylvikt (g/mol) | 407.99 |
| Formel vikt | 407.1736 g/mol |
| Visa mer |
Produkttitel
Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.
Hittar du en möjlighet till förbättring?