missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Läs mer

Perphenazine N1,N4-Dioxide Hydrochloride, Mikromol™

Produktkod. 30050402
Change view
Klicka för att se tillgängliga alternativ
Kvantitet:
25 mg
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet
30050402 25 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Denna artikel kan inte returneras. Se returpolicy
Produktkod. 30050402 Leverantör Mikromol Leverantörsnummer MM0826.090025

Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!

Denna artikel kan inte returneras. Se returpolicy

Discover Mikromol - your trusted source for high-quality pharmaceutical reference standards. Supporting accurate, compliant analysis with ISO 17034-accredited materials designed for confidence in every result.

Perphenazine N1,N4-Dioxide Hydrochloride
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Specifikationer

Kemiskt namn eller material Perphenazine N1,N4-Dioxide Hydrochloride
CAS 2724727-09-5
Analyt- eller komponentnamn Perphenazine N1,N4-Dioxide Hydrochloride
Frakt skick Room Temperature
Molekylformel C21 H26 Cl N3 O3 S . Cl H
Certifikat och efterlevnad ISO 9001
Synonym Perphenazine N1,N4-Dioxide Hydrochloride
InChI formel InChI=1S/C21H26ClN3O3S.ClH/c22-17-6-7-21-19(16-17)23(18-4-1-2-5-20(18)29-21)8-3-9-24(27)10-12-25(28,13-11-24)14-15-26;/h1-2,4-7,16,26H,3,8-15H2;1H
LEDER Cl.OCC[N+]1([O-])CC[N+]([O-])(CCCN2c3ccccc3Sc4ccc(Cl)cc24)CC1
IUPAC-namn 2-[4-[3-(2-chlorophenothiazin-10-yl)propyl]-1,4-dioxidopiperazine-1,4-diium-1-yl]ethanol;hydrochloride
Molekylvikt (g/mol) 472.43
Kvantitet 25 mg
Formel vikt 471.115 g/mol
Visa mer Visa mindre
Produkttitel
Välj ett problem

Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.