missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Läs mer
Läs mer
Perphenazine N1-Oxide, Mikromol™
Beskrivning
Perphenazine N1-Oxide
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | Perphenazine N1-Oxide |
| CAS | 803615-00-1 |
| Analyt- eller komponentnamn | Perphenazine N1-Oxide |
| Frakt skick | Room Temperature |
| Molekylformel | C21 H26 Cl N3 O2 S |
| Certifikat och efterlevnad | ISO 9001 |
| Synonym | 4-[3-(2-Chloro-10H-phenothiazin-10-yl)propyl]-1-piperazineethanol 1-Oxide, 1-Piperazineethanol, 4-[3-(2-chlorophenothiazin-10-yl)propyl]-, 1-oxide (8CI), Perphenazine N1-Oxide |
| InChI formel | InChI=1S/C21H26ClN3O2S/c22-17-6-7-21-19(16-17)24(18-4-1-2-5-20(18)28-21)9-3-8-23-10-12-25(27,13-11-23)14-15-26/h1-2,4-7,16,26H,3,8-15H2 |
| LEDER | OCC[N+]1([O-])CCN(CCCN2c3ccccc3Sc4ccc(Cl)cc24)CC1 |
| IUPAC-namn | 2-[4-[3-(2-chlorophenothiazin-10-yl)propyl]-1-oxidopiperazin-1-ium-1-yl]ethanol |
| Visa mer |
Produkttitel
Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.
Hittar du en möjlighet till förbättring?