Läs mer
Perphenazine Sulfoxide N1,N4-Dioxide Dihydrochloride (Perphenazine N1,N4,S-Trioxide Dihydrochloride), Mikromol™
Beskrivning
Perphenazine Sulfoxide N1,N4-Dioxide Dihydrochloride (Perphenazine N1,N4,S-Trioxide Dihydrochloride)
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | Perphenazine Sulfoxide N1,N4-Dioxide Dihydrochloride |
| CAS | 2731064-38-1 |
| Analyt- eller komponentnamn | Perphenazine Sulfoxide N1,N4-Dioxide Dihydrochloride |
| Frakt skick | Room Temperature |
| Molekylformel | C21 H26 Cl N3 O4 S . 2 Cl H |
| Certifikat och efterlevnad | ISO 9001 |
| Synonym | Perphenazine Sulfoxide N1,N4-Dioxide Dihydrochloride, Perphenazine N1,N4,S-Trioxide Dihydrochloride |
| InChI formel | InChI=1S/C21H26ClN3O4S.2ClH/c22-17-6-7-21-19(16-17)23(18-4-1-2-5-20(18)30(21)29)8-3-9-24(27)10-12-25(28,13-11-24)14-15-26;;/h1-2,4-7,16,26H,3,8-15H2;2*1H |
| LEDER | Cl.Cl.OCC[N+]1([O-])CC[N+]([O-])(CCCN2c3ccccc3S(=O)c4ccc(Cl)cc24)CC1 |
| IUPAC-namn | 2-[4-[3-(2-chloro-5-oxophenothiazin-10-yl)propyl]-1,4-dioxidopiperazine-1,4-diium-1-yl]ethanol;dihydrochloride |
| Visa mer |