Läs mer
Perfenazin Sulfoxid, TRC
Produktkod. 30425608
Change view
Kvantitet:
25 mg
250 mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet
30425608 25 mg
30411889 250 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 30425608 Leverantör Toronto Research Chemicals Leverantörsnummer TRCP29110525MG
 Begränsad artikel
Högrena organiska molekyler och analytiska standarder, strategiskt levererade världen över för att möjliggöra innovation och kommersiell framgång.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 10078-25-8
Molekylformel C21 H26 Cl N3 O2 S
Molekylvikt (g/mol) 419.97
Synonym 2-[4-[3-(2-Chloro-5-oxido-10H-phenothiazin-10-yl)propyl]piperazin-1-yl]ethanol, Perphenazine Imp. A (EP), Perphenazine Sulphoxide
IUPAC-namn 2-[4-[3-(2-kloro-5-oxofenothiazin-10-yl)propyl]piperazin-1-yl]etanol
LEDER OCCN1CCN(CCCN2c3ccccc3S(=O)c4ccc(Cl)cc24)CC1
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Perphenazine Sulfoxide
Anteckningar om renhetsgrad HPLC
Kvantitet 25 mg
InChI formel InChI=1S/C21H26ClN3O2S/c22-17-6-7-21-19(16-17)25(18-4-1-2-5-20(18)28(21)27)9-3-8-23-10-12-24(13-11-23)14-15-26/h1-2,4-7,16,26H,3,8-15H2
Formel vikt 419.1434
Procent renhet >95%