missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Läs mer
Läs mer
Perphenylcyclopentasilane, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | Perphenylcyclopentasilane |
| CAS | 1770-54-3 |
| Molekylformel | C60H50Si5 |
| Kvantitet | 2.5 g |
| Synonym | Decaphenylcyclopentasilane, NSC 526968, Ogsol SI 30-10, 1,1,2,2,3,3,4,4,5,5-Decaphenylcyclopentasilane |
| InChI formel | InChI=1S/C60H50Si5/c1-11-31-51(32-12-1)61(52-33-13-2-14-34-52)62(53-35-15-3-16-36-53,54-37-17-4-18-38-54)64(57-43-23-7-24-44-57,58-45-25-8-26-46-58)65(59-47-27-9-28-48-59,60-49-29-10-30-50-60)63(61,55-39-19-5-20-40-55)56-41-21-6-22-42-56/h1-50H |
| LEDER | c1ccc(cc1)[Si]2(c3ccccc3)[Si](c4ccccc4)(c5ccccc5)[Si](c6ccccc6)(c7ccccc7)[Si](c8ccccc8)(c9ccccc9)[Si]2(c%10ccccc%10)c%11ccccc%11 |
| IUPAC-namn | 1,1,2,2,3,3,4,4,5,5-decakis-phenylpentasilolane |
| Molekylvikt (g/mol) | 911.47 |
| Formel vikt | 910.2759 |
Produkttitel
Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.
Hittar du en möjlighet till förbättring?