Läs mer
PERQ2 Antibody, PerCP, Novus Biologicals™
Produktkod. 30025632 Handla allt Bio Techne Produkter
Change view
Kvantitet:
0.1 mL
Förpackningsstorlek:
0.1ml
Produktkod. Kvantitet unitSize
30025632 0.1 mL 0.1ml
1 options
Produktkod. 30025632 Leverantör Novus Biologicals Leverantörsnummer NBP212813PCP
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
Rabbit Polyclonal Antibody
PERQ2 Polyclonal antibody specifically detects PERQ2 in Human samples. It is validated for Western Blot, Immunoprecipitation
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Antigen PERQ2
Användningsområden Western Blot, Immunoprecipitation
Klassificering Polyclonal
Konjugera PerCP
Utspädning Western Blot, Immunoprecipitation
Formulering PBS
Gene Alias DKFZp686J17223, FLJ23368, GRB10 interacting GYF protein 2, GRB10-interacting GYF protein 2, GYF domain containing 2, GYF2, KIAA0642DKFZp686I15154, PARK11, Parkinson disease (autosomal recessive, early onset) 11, PERQ amino acid rich, with GYF domain 2, PERQ amino acid rich, with GYF domain 3, PERQ amino acid-rich with GYF domain-containing protein 2, PERQ2, PERQ3, TNRC15, trinucleotide repeat containing 15, Trinucleotide repeat-containing gene 15 protein
Värd art Rabbit
Immunogen The immunogen this antibody was made to, maps to a region between residue 1249 and 1299 of human GRB10 Interacting GYF protein 2 using the numbering given in entry NP_001096616.1 (GeneID 26058).
Reningsmetod Immunogen affinity purified
Kvantitet 0.1 mL
Regulatorisk status RUO
Primär eller sekundär Primary
Gen-ID (Entrez) 26058
Målarter Human
Innehåll och lagring Store at 4C in the dark.
Form Purified
Isotyp IgG