Läs mer
Perrhensyra, 75-80% aq. soln., Thermo Scientific Chemicals
Produktkod. 11351229
Change view
Kvantitet:
5 g
25 g
Förpackningsstorlek:
25g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet unitSize
11351229 25 g 25g
11341229 5 g 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 11351229 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer 011413.14
Request Bulk or Custom Format
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
CAS: 13768-11-1 | HO4Re | 251.21 g/mol
Perrhensyra används vid tillverkning av supraledande syntetiska metaller och röntgenmål. Den används som hydrokrackningskatalysator i petroleumindustrin och används för dehydreringsprocessen och epoxidering av alkener.
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 13768-11-1
Molekylformel HO4Re
Molekylvikt (g/mol) 251.21
MDL-nummer MFCD00011326
InChI-nyckel UGSFIVDHFJJCBJ-UHFFFAOYSA-M
Synonym perrhenic acid, hydroxy trioxo rhenium, perrhenic acid hreo4, rheniumoylol, hydrogen tetraoxorhenate vii, perrhenic vii acid, perrhenic acid solution, acmc-1bqjs, rhenate reo41-, hydrogen, t-4, rhenate reo41-, hydrogen 1:1 , t-4
PubChem CID 83718
IUPAC-namn hydroxi(trioxo)rhenium
LEDER O[Re](=O)(=O)=O
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Perrhenic acid
Färg Färglös till gul
Fysisk form Vätska
Kvantitet 25 g
Analysprocentintervall 75-80%
Löslighetsinformation Soluble in water.
Formel vikt 251.26
Koncentration eller sammansättning (efter analyt eller komponenter) Perrhenic acid: 80.0%; Water: 20.0%
Utseende Colorless to pale yellow liquid
Ångtryck 23 hPa (17mm Hg) at 20°C
Densitet 2.42
Visa mer Visa mindre
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.