Läs mer
Perrhensyra, 75-80% aq. soln., Thermo Scientific Chemicals
Produktkod. p-4824867
Kvantitet:
5 g
25 g
Förpackningsstorlek:
25g
5g
Produktkod. 11341229
Brand: Thermo Scientific Alfa Aesar 011413.06
Request Bulk or Custom Format
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
CAS: 13768-11-1 | HO4Re | 251.21 g/mol
Perrhensyra används vid tillverkning av supraledande syntetiska metaller och röntgenmål. Den används som hydrokrackningskatalysator i petroleumindustrin och används för dehydreringsprocessen och epoxidering av alkener.
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 13768-11-1
Molekylformel HO4Re
Molekylvikt (g/mol) 251.21
MDL-nummer MFCD00011326
InChI-nyckel UGSFIVDHFJJCBJ-UHFFFAOYSA-M
Synonym perrhenic acid, hydroxy trioxo rhenium, perrhenic acid hreo4, rheniumoylol, hydrogen tetraoxorhenate vii, perrhenic vii acid, perrhenic acid solution, acmc-1bqjs, rhenate reo41-, hydrogen, t-4, rhenate reo41-, hydrogen 1:1 , t-4
PubChem CID 83718
IUPAC-namn hydroxi(trioxo)rhenium
LEDER O[Re](=O)(=O)=O
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Perrhenic acid
Färg Färglös till gul
Fysisk form Vätska
Kvantitet 5 g
Analysprocentintervall 75-80%
Löslighetsinformation Soluble in water.
Formel vikt 251.26
Koncentration eller sammansättning (efter analyt eller komponenter) Perrhenic acid: 80.0%; Water: 20.0%
Utseende Colorless to pale yellow liquid
Ångtryck 23 hPa (17mm Hg) at 20°C
Densitet 2.42
Visa mer Visa mindre
compliance-icons compliance-icons
Produktbeteckning
  • Perrhenic acid, 75-80% aqueous solution
Signalord
  • Fara
Riskkategorier
  • Akut toxicitet Kategorija 4
  • Allvarlig ögonskada/ögonirritation Kategorija 1
  • Frätande eller irriterande verkan på hud Kategori 1A
Faroangivelser
  • H302-Skadligt vid förtäring.
  • H314-Orsakar allvarliga frätskador på hud och ögon.
  • H318-Orsakar allvarliga ögonskador.
Skyddsangivelse
  • P280-Använd skyddshandskar/skyddskläder/ögonskydd/ansiktsskydd.
  • P301+P330+P331-VID FÖRTÄRING: Skölj munnen. Framkalla INTE kräkning.
  • P303+P361+P353-VID HUDKONTAKT (även håret): Ta omedelbart av alla nedstänkta kläder. Skölj huden med vatten/duscha.
  • P305+P351+P338-VID KONTAKT MED ÖGONEN: Skölj försiktigt med vatten i flera minuter. Ta ur eventuella kontaktlinser om det går lätt. Fortsätt att skölja.
  • P310-Kontakta genast GIFTINFORMATIONSCENTRALEN/läkare .
Kompletterande information
  • MIXTURE LIST-Innehåller: Perrhenic acid
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.