Läs mer
Perrhenic(VII)acid, 99.99%, (trace metal basis), 76.5% solution in water
Produktkod. 10098821 Handla allt Thermo Scientific Chemicals Produkter
Kvantitet:
5 g
25 g
Förpackning:
Glasflaska
Förpackningsstorlek:
25g
5g
Produktkod. 10098821
Brand: Thermo Scientific Acros 316180250
Request Bulk or Custom Format
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
CAS: 13768-11-1 | HO4Re | 251.21 g/mol
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Acros Organics produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Den ursprungliga Acros Organics-produkt-/artikelkoden eller SKU-referensen har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
För ultraspåranalys, Reduktionsreagens
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 13768-11-1
Molekylformel HO4Re
Molekylvikt (g/mol) 251.21
MDL-nummer MFCD00011326
InChI-nyckel UGSFIVDHFJJCBJ-UHFFFAOYSA-M
Synonym perrhenic acid, hydroxy trioxo rhenium, perrhenic acid hreo4, rheniumoylol, hydrogen tetraoxorhenate vii, perrhenic vii acid, perrhenic acid solution, acmc-1bqjs, rhenate reo41-, hydrogen, t-4, rhenate reo41-, hydrogen 1:1 , t-4
PubChem CID 83718
IUPAC-namn hydroxi(trioxo)rhenium
LEDER O[Re](=O)(=O)=O
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Perrhenic(VII)acid
Färg Färglös till gul
Namnnotering 99.99%
Analysprocentintervall 99.99%
Linjär formel HReO4
Koncentration 70 to 76.5% (HReO4)
Densitet 2.1600g/mL
Formel vikt 251.21
Kvalitet Spårmetallbas
Förpackning Glasflaska
Kvantitet 25 g
Fysisk form Lösning
Visa mer Visa mindre
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.