missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Läs mer
Läs mer
Perseitol, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | Perseitol |
| CAS | 527-06-0 |
| Molekylformel | C7H16O7 |
| Kvantitet | 25 mg |
| InChI formel | InChI=1S/C7H16O7/c8-1-3(10)5(12)7(14)6(13)4(11)2-9/h3-14H,1-2H2/t3-,4+,5-,6-,7+/m1/s1 |
| LEDER | [C@H]([C@@H]([C@H](CO)O)O)([C@@H]([C@@H](CO)O)O)O |
| IUPAC-namn | (2S,3R,5R,6R)-heptane-1,2,3,4,5,6,7-heptol |
| Molekylvikt (g/mol) | 212.19 |
| Formel vikt | 212.0896 |
Produkttitel
Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.
Hittar du en möjlighet till förbättring?