Läs mer
Eppendorf™ Personligt kort
Produktkod. 10399424 Handla allt Eppendorf Produkter
Change view
För användning med (utrustning):
För Mastercycler
Förpackningsstorlek:
Varje
Produktkod. För användning med (utrustning) Förpackningsstorlek
10399424 För Mastercycler Varje
1 options
Produktkod. 10399424 Leverantör Eppendorf™ Leverantörsnummer 5332300018
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    320.00 SEK
    303.97 SEK / Paket med 1
    Save 16.03 SEK
    5% Av
I lager
Dess universalblock med 25 positioner kan rymma 25 x 0,2 ml provrör, 16 x 0,5 ml provrör eller mikrotiterplattor i ett 5 x 5 rutnät
Dess universalblock med 25 positioner kan rymma 25 x 0,2 ml provrör, 16 x 0,5 ml provrör eller mikrotiterplattor i ett 5 x 5 rutnät. Temperaturkontrollområdet sträcker sig från 4 °C till 99 °C. Programvara och personliga kort erbjuder en grad av flexibilitet som kommer att underlätta PCR* experiment.
  • Universalblock för 25 x 0,2 ml provrör, 16 x 0,5 ml provrör eller en 5 x 5 mikrotiterplatta.
  • Temperatursond
  • Värme och kyla via avancerad Peltier-teknik
  • Temperaturkontrollområde 4 C °till 99 °C
  • Temperaturjämnhet över universalblocket± 0,6 °C
  • Uppvärmningsbart lock
  • Enkel programmering, största flexibilitet
  • Fyrraders display
  • Litet fotavtryck (bxdxh), mm 180 x 350 x 250
  • RS232-gränssnitt
  • Tillåter enkel dataöverföring mellan två eller flera ™Mastercycler
  • Upp till tio program kan lagras på varje kort
  • Ett kort ingår i leveranspaketet En kompakt, termisk cykler som, förutom hastighet och exakt blockhomogenitet, garanterar största möjliga driftflexibilitet.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
För användning med (utrustning) För Mastercycler
Produkttyp Personligt kort
Kvantitet 1 st