Läs mer
Grant Instruments™ PV-1 Personlig Vortex Mixer
Produktkod. 11466367
Change view
Bana:
4 mm
Förpackningsstorlek:
Varje
Produktkod. Bana Förpackningsstorlek
11466367 4 mm Varje
1 options
Produktkod. 11466367 Leverantör Grant Instruments™ Leverantörsnummer PV1
Årets sista erbjudanden på utrustning
Använd kampanjkoden 28000
Visa alla kampanjer
I lager
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
Extremt kompakt personlig virvelblandare med låg profil och litet fotavtryck för skonsam blandning till kraftig återsuspension av cell- eller kemiska pellets i upp till 50 ml rör.
  • Justerbar hastighetskontroll: 750 till 3000 rpm
  • Kontinuerlig eller pekoperation
  • För rör upp till 20 mm diameter
  • Tryckkänslig kopp rymmer rör upp till 20 mm diameter
  • Pålitlig och extremt tyst motor producerar reglerad och reproducerbar omrörning i hela hastighetsområdet
  • Extremt lätt att använda - välj antingen 'kontinuerlig' eller 'touch' drift och vrid på ratten för att justera hastigheten från 750 rpm till 3000 rpm
  • I ''touch''-läge startar omröring som svar på trycket på den tryckkänsliga koppen.
  • Exceptionellt kompakt med låg profil och litet fotavtryck - passar nästan alla platser
  • Sugdynor av gummi håller tätt mot arbetsytan och hindrar enheten från att gå - de absorberar också vibrationer och förhindrar överföring till arbetsbänken
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Bana 4 mm
Hastighetsintervall 750 till 3000 rpm
Elektriska krav 120/230 VAC, 50/60Hz, 12 VDC
Spänning 120/230 V
Wattal 3.7 W
Amperage 0,32 A
Produkttyp Mini Vortex Mixer
Djup (metriskt) 150 mm
Höjd (metrisk) 80 mm
Längd (metrisk) 150 mm
Bredd (metrisk) 90 mm
Vikt (metrisk) 0.8 kg
Modell PV-1
Antal positioner Upp till 50