missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Läs mer
Läs mer
MedChemExpress Pertuzumab
Specifikationer
Specifikationer
| Antigen | EGFR |
| Kvantitet | 5 mg |
| Innehåll och lagring | Please store the product under the recommended conditions in the Certificate of Analysis. |
| Produkttyp | Inhibitory Antibodies |
| Frakt skick | Room temperature |
| CAS | 380610-27-5 |
| Renhet eller kvalitetsklass | 99.0% |
Produkttitel
Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.
Hittar du en möjlighet till förbättring?