Läs mer
Perylen-3-karbaldehyd, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | Perylene-3-carbaldehyde |
| CAS | 35438-63-2 |
| Molekylformel | C21H12O |
| Kvantitet | 50 mg |
| InChI formel | InChI=1S/C21H12O/c22-12-14-10-11-19-17-8-2-5-13-4-1-7-16(20(13)17)18-9-3-6-15(14)21(18)19/h1-12H |
| LEDER | C1=CC2=C3C(=C1)C4=CC=CC5=C4C(=CC=C5C=O)C3=CC=C2 |
| IUPAC-namn | perylen-3-karbaldehyd |
| Molekylvikt (g/mol) | 280.32 |
| Formel vikt | 280.0888 |