Läs mer
Perylen-3-karbaldehyd, TRC
Produktkod. 30329501
Change view
Kvantitet:
10 mg
Produktkod. Kvantitet
30329501 10 mg
1 options
Produktkod. 30329501 Leverantör Toronto Research Chemicals Leverantörsnummer TRCB44377010MG
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 10-12-2026
Högrena organiska molekyler och analytiska standarder, strategiskt levererade världen över för att möjliggöra innovation och kommersiell framgång.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Perylene-3-carbaldehyde
CAS 35438-63-2
Molekylformel C21H12O
Kvantitet 10 mg
InChI formel InChI=1S/C21H12O/c22-12-14-10-11-19-17-8-2-5-13-4-1-7-16(20(13)17)18-9-3-6-15(14)21(18)19/h1-12H
LEDER C1=CC2=C3C(=C1)C4=CC=CC5=C4C(=CC=C5C=O)C3=CC=C2
IUPAC-namn perylen-3-karbaldehyd
Molekylvikt (g/mol) 280.32
Formel vikt 280.0888