Läs mer
Perylene, 95%, BLD Pharm™
Produktkod. 31065775
Encompass_Preferred
Change view
Kvantitet:
1 g
5 g
25 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet
31065775 25 g
31060684 5 g
31062458 1 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 31065775 Leverantör BLD Pharm Leverantörsnummer BD14734225g
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 27-11-2026
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Perylene
CAS 198-55-0
Molekylformel C20H12
MDL-nummer MFCD00004142
Kvantitet 25 g
LEDER C12=CC=CC(C3=CC=CC4=C3C5=CC=C4)=C1C5=CC=C2
Molekylvikt (g/mol) 252.31
Procent renhet 95%