Läs mer
Perylen, 98+%
Produktkod. 11382006
Change view
Kvantitet:
1 g
5 g
Förpackningsstorlek:
1g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
11382006 5 g 5g
11372006 1 g 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 11382006 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer L03047.06
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 06-11-2026
CAS: 198-55-0 | C20H12 | 252,316 g/mol
Perylen används som ett fluorescerande och kemiluminescerande medel i membranens cytokemi. Det fungerar som ett blåttstrålande dopningsmaterial i organiska ljusemitterande dioder. Den finner tillämpning som en organisk fotoledare.
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
Tillämpningar
Perylen används som ett fluorescerande och kemiluminiscerande medel i cytokemin av membran. Det fungerar som ett blåttstrålande dopningsmaterial i organiska ljusemitterande dioder. Den finner tillämpning som en organisk fotoledare.
Löslighet
Löslig i kloroform, koldisulfid och bensen. Något löslig i alkohol och etyleter. Olösligt i vatten.
Anmärkningar
Inkompatibel med starka oxidationsmedel.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 198-55-0
Molekylformel C20H12
Molekylvikt (g/mol) 252.316
MDL-nummer MFCD00004142
InChI-nyckel CSHWQDPOILHKBI-UHFFFAOYSA-N
Synonym peri-dinaphthalene, perilene, dibenz de,kl anthracene, alpha-perylene, perylen, unii-5qd5427un7, ccris 1231, perylen-1-yl, perylen-2-yl
PubChem CID 9142
ChEBI CHEBI:29861
IUPAC-namn perylen
LEDER C1=CC2=C3C(=C1)C4=CC=CC5=C4C(=CC=C5)C3=CC=C2
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Perylene
Smältpunkt 276 °C till 280 °C
Odör Luktfritt
Kvantitet 5 g
Beilstein 1911335
Merck Index 14,7184
Löslighetsinformation Löslig i kloroform, koldisulfid och bensen. Lätt löslig i alkohol och etyleter. Olöslig i vatten.
Formel vikt 252.32
Procent renhet ≥98%
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.