missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Läs mer
Läs mer
Perylene-d12, CDN
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | Perylene D12 |
| CAS | 1520-96-3 |
| Molekylformel | C20 2H12 |
| Kvantitet | 0.1 g |
| Synonym | Perylene-1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12-d12, Perylene-d12 (7 CI,8 CI,9 CI), Perdeuterioperylene, [2H12]Perylene |
| InChI formel | InChI=1 S/C20H12/c1-5-13-6-2-11-17-18-12-4-8-14-7-3-10-16(20(14)18)15(9-1)19(13)17/h1-12 H/i1D,2 D,3 D,4 D,5 D,6 D,7 D,8 D,9 D,10 D,11 D,12 D |
| LEDER | [2 H]c1c([2 H])c2c([2 H])c([2 H])c([2 H])c3c4c([2 H])c([2 H])c([2 H])c5c([2 H])c([2 H])c([2 H])c(c(c1[2 H])c23)c45 |
| IUPAC-namn | 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12-dodecadeuterioperylene |
| Molekylvikt (g/mol) | 264.38 |
| Formel vikt | 264.1692 g/mol |
| Visa mer |
Produkttitel
Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.
Hittar du en möjlighet till förbättring?