missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Läs mer
Läs mer
Perylene-d12, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | Perylene D12 |
| Kvantitet | 25 mg |
| InChI formel | InChI=1S/C20H12/c1-5-13-6-2-11-17-18-12-4-8-14-7-3-10-16(20(14)18)15(9-1)19(13)17/h1-12H/i1D,2D,3D,4D,5D,6D,7D,8D,9D,10D,11D,12D |
| Formel vikt | 264.1692 |
Produkttitel
Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.
Hittar du en möjlighet till förbättring?