Läs mer
Perylene, Sigma-Aldrich™
Produktkod. 15891291
Change view
Kvantitet:
1 g
5 g
Förpackningsstorlek:
1g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
15891291 1 g 1g
15801301 5 g 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 15891291 Leverantör Sigma Aldrich Leverantörsnummer 8209690001
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 19-11-2026
For synthesis
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 198-55-0
Specifikationer
Smältpunkt 273°C to 278°C
MDL-nummer MFCD00004142
Kvantitet 1 g
Synonym Perylene, Perylene
Molekylvikt (g/mol) 252.31