Läs mer
Perylene, TRC
Produktkod. 30417689
Change view
Kvantitet:
5 g
10 g
25 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet
30417689 25 g
30421747 10 g
30428080 5 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 30417689 Leverantör Toronto Research Chemicals Leverantörsnummer TRCP29130025G
Högrena organiska molekyler och analytiska standarder, strategiskt levererade världen över för att möjliggöra innovation och kommersiell framgång.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 198-55-0
Molekylformel C20 H12
Molekylvikt (g/mol) 252.31
Synonym Perylene, Dibenz[de,kl]anthracene, NSC 6512, peri-Dinaphthalene, α-Perylene
IUPAC-namn perylen
LEDER c1cc2cccc3c4cccc5cccc(c(c1)c23)c45
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Perylene
Kvantitet 25 g
InChI formel InChI=1S/C20H12/c1-5-13-6-2-11-17-18-12-4-8-14-7-3-10-16(20(14)18)15(9-1)19(13)17/h1-12H
Formel vikt 252.0939