Läs mer
Perylene, TRC
Specifications
Specifications
| Kemiskt namn eller material | Perylene |
| Kvantitet | 5 g |
| InChI formel | InChI=1S/C20H12/c1-5-13-6-2-11-17-18-12-4-8-14-7-3-10-16(20(14)18)15(9-1)19(13)17/h1-12H |
| Formel vikt | 252.0939 |