Läs mer
Perzinfotel, MedChemExpress
Beskrivning
Perzinfotel (EAA-090) is a potent, selective, and competitive NMDA receptor antagonist with neuroprotective effects. Perzinfotel (EAA-090) shows high affinity (IC50=30 nM) for the glutamate site.
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | Perzinfotel |
| Fysisk form | Powder |
| CAS | 144912-63-0 |
| Färg | Off-White |
| Kvantitet | 5 mg |
| Anteckningar om renhetsgrad | Research |
| Molekylformel | C9H13N2O5P |
| För användning med (applikation) | Neuroscience-Neurodegeneration |
| Synonym | EAA-090 |
| Löslighetsinformation | DMSO : 20.83 mg/mL (80.06 mM; Need ultrasonic) ∣H2O : 5.88 mg/mL (22.60 mM; ultrasonic and warming and heat to 60°C) |
| Visa mer |