Läs mer
Sartorius PES Tangential Flow Filtration Cassette för upp till 0,5 L
Produktkod. 30178726 Handla allt Sartorius Produkter
Change view
MWCO:
10 kDa
100 kDa
1000 kDa
30 kDa
300 kDa
5 kDa
50 kDa
7 product options available for selection
Product selection table with 7 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. MWCO
30178726 5 kDa
30178738 10 kDa
30178719 30 kDa
30178734 50 kDa
30178728 100 kDa
30178716 300 kDa
30178730 1000 kDa
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 7 options available.
7 options
Produktkod. 30178726 Leverantör Sartorius Leverantörsnummer VFS050P0005IV
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    2625.00 SEK
    2503.78 SEK / Paket med 2
    Save 121.22 SEK
    4% Av
I lager
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
Plug-and-play tangentiellt flödesfiltreringskassett som är gjord av PES, för ultrafiltrering och diafiltrering av mellanliggande provvolymer.
  • Koppla kassetterna snabbt och säkert till en lämplig pump och reservoarer direkt ur kartongen.
  • Allt-i-ett-design undviker behovet av dyra kassetthållare och TFF-system.
  • Avancerad flödesväg och fast ocklusionsbegränsning eliminerar den ansträngning som vanligtvis behövs för TFF.
  • Högpresterande PES eller Hydrosart™ RC membran garanterar maximal återhämtning.
  • Förbättra säkerheten för dig och ditt prov utan behov av spolning eller rengöring.
  • Kassetter innehåller 30 till 60 % mindre plast och levereras endast med de slangar du behöver.
  • Membranmaterial: PES
  • Rekommenderad matningsvolym: 100 till 500 ml
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Filtertyp Ultrafiltrering
Formatera Kassett
För användning med (utrustning) Peristaltisk pump
Material Polykarbonat
Material (membran) PES
MWCO 5 kDa
Provvolym 0,1 till 0,5 L
Sterilitet Icke-steril
Typ TFF kassett
Volym (metrisk) 0.5 L