Läs mer
Sartorius PES Tangential Flow Filtration Cassette för upp till 0,5 L
Produktkod. 30178728 Handla allt Sartorius Produkter
Change view
MWCO:
10 kDa
100 kDa
1000 kDa
30 kDa
300 kDa
5 kDa
50 kDa
7 product options available for selection
Product selection table with 7 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. MWCO
30178728 100 kDa
30178726 5 kDa
30178738 10 kDa
30178719 30 kDa
30178734 50 kDa
30178716 300 kDa
30178730 1000 kDa
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 7 options available.
7 options
Produktkod. 30178728 Leverantör Sartorius Leverantörsnummer VFS050P0100IV
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    2720.00 SEK
    2503.78 SEK / Paket med 2
    Save 216.22 SEK
    7% Av
Visa alla kampanjer
I lager
Plug-and-play tangentiellt flödesfiltreringskassett som är gjord av PES, för ultrafiltrering och diafiltrering av mellanliggande provvolymer.
  • Koppla kassetterna snabbt och säkert till en lämplig pump och reservoarer direkt ur kartongen.
  • Allt-i-ett-design undviker behovet av dyra kassetthållare och TFF-system.
  • Avancerad flödesväg och fast ocklusionsbegränsning eliminerar den ansträngning som vanligtvis behövs för TFF.
  • Högpresterande PES eller Hydrosart™ RC membran garanterar maximal återhämtning.
  • Förbättra säkerheten för dig och ditt prov utan behov av spolning eller rengöring.
  • Kassetter innehåller 30 till 60 % mindre plast och levereras endast med de slangar du behöver.
  • Membranmaterial: PES
  • Rekommenderad matningsvolym: 100 till 500 ml
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifications
Filtertyp Ultrafiltrering
Formatera Kassett
Material Polykarbonat
Material (membran) PES
MWCO 100 kDa
Sterilitet Icke-steril
Typ TFF kassett
Volym (metrisk) 0.5 L
För användning med (utrustning) Peristaltisk pump
Provvolym 0,1 till 0,5 L