Läs mer
Sartorius PES Tangential Flow Filtration Cassette för upp till 0,5 L
Produktkod. 30178730 Handla allt Sartorius Produkter
MWCO:
10 kDa
100 kDa
1000 kDa
30 kDa
300 kDa
5 kDa
50 kDa
Produktkod. 30178730
Brand: Sartorius VFS050P1000IV
Bara null kvar
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
Plug-and-play tangentiellt flödesfiltreringskassett som är gjord av PES, för ultrafiltrering och diafiltrering av mellanliggande provvolymer.
  • Koppla kassetterna snabbt och säkert till en lämplig pump och reservoarer direkt ur kartongen.
  • Allt-i-ett-design undviker behovet av dyra kassetthållare och TFF-system.
  • Avancerad flödesväg och fast ocklusionsbegränsning eliminerar den ansträngning som vanligtvis behövs för TFF.
  • Högpresterande PES eller Hydrosart™ RC membran garanterar maximal återhämtning.
  • Förbättra säkerheten för dig och ditt prov utan behov av spolning eller rengöring.
  • Kassetter innehåller 30 till 60 % mindre plast och levereras endast med de slangar du behöver.
  • Membranmaterial: PES
  • Rekommenderad matningsvolym: 100 till 500 ml
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Kontrolltyp Digital
Visningstyp LCD
Kapslingsklassificering IP31
Flödeshastighet 0.002 to 3000 mL/min.
Maximalt tryck 2 bar
Motorhastighet 3 to 400 rpm
Reversibel Yes
Filtertyp Ultrafiltrering
Formatera Kassett
För användning med (utrustning) Peristaltisk pump
Material Polykarbonat
Material (membran) PES
MWCO 1000 kDa
Provvolym 0,1 till 0,5 L
Sterilitet Icke-steril
Mått (L x B x H) 230 x 170 x 132 mm
Spänning 115/230 V
Typ TFF kassett
Volym (metrisk) 0.5 L