Läs mer
Sartorius PES Tangential Flow Filtration Cassette för upp till 1 L
Handla allt Sartorius Produkter
MWCO:
10 kDa
100 kDa
1000 kDa
30 kDa
300 kDa
5 kDa
50 kDa
Beskrivning
- Koppla kassetterna snabbt och säkert till en lämplig pump och reservoarer direkt ur kartongen.
- Allt-i-ett-design undviker behovet av dyra kassetthållare och TFF-system.
- Avancerad flödesväg och fast ocklusionsbegränsning eliminerar den ansträngning som vanligtvis behövs för TFF.
- Högpresterande PES eller Hydrosart™ RC membran garanterar maximal återhämtning.
- Förbättra säkerheten för dig och ditt prov utan behov av spolning eller rengöring.
- Kassetter innehåller 30 till 60 % mindre plast och levereras endast med de slangar du behöver.
- Membranmaterial: PES
- Rekommenderad matningsvolym: 500 till 1000 ml
Specifikationer
Specifikationer
| Filtertyp | Ultrafiltrering |
| Formatera | Kassett |
| För användning med (utrustning) | Peristaltisk pump |
| Material | Polykarbonat |
| Material (membran) | PES |
| MWCO | 10 kDa |
| Provvolym | 0,5 till 1 L |
| Sterilitet | Icke-steril |
| Typ | TFF kassett |
| Volym (metrisk) | 1 L |