Beskrivning
- Koppla kassetterna snabbt och säkert till en lämplig pump och reservoarer direkt ur kartongen.
- Allt-i-ett-design undviker behovet av dyra kassetthållare och TFF-system.
- Avancerad flödesväg och fast ocklusionsbegränsning eliminerar den ansträngning som vanligtvis behövs för TFF.
- Högpresterande PES eller Hydrosart™ RC membran garanterar maximal återhämtning.
- Förbättra säkerheten för dig och ditt prov utan behov av spolning eller rengöring.
- Kassetter innehåller 30 till 60 % mindre plast och levereras endast med de slangar du behöver.
- Membranmaterial: PES
- Rekommenderad matningsvolym: 500 till 1000 ml
Specifikationer
Specifikationer
| Färgkod | Transparent |
| Autoklaveringsbar | Not Autoclavable |
| Diameter (engelska) Inre | 0.12 in. |
| Diameter (metrisk) Inre | 3.1 mm |
| Material | Polykarbonat |
| Diameter (engelska) Yttre | 0.24 in. |
| Diameter (metrisk) Yttre | 6.3 mm |
| Total längd (engelska) | 39.4 in. |
| Total längd (metrisk) | 1 m |
| Filtertyp | Ultrafiltrering |
| Visa mer |