Läs mer
Bekämpningsmedelsblandning 1, SPEX CertiPrep™
Produktkod. 16370478 Handla allt SPEX Certiprep Produkter
Kvantitet:
1 ml
Produktkod. 16370478
Brand: SPEX Certiprep SPXPR1
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
Använd dessa organiska certifierade referensmaterial för ett brett utbud av HPLC/GC/LC-applikationer. SPEX CertiPrep™ Pesticide Mix 1 som innehåller 16 föreningar i acetronitril är idealisk för screening av bekämpningsmedel, livsmedelssäkerhet och QuEChERS-applikationer.
  • Bekämpningsmedelsblandning 1 innehållande 16 föreningar i acetronitril
  • Finns och säljs i 1 ml ampuller som levereras med en förmärkt överförings-/förvaringsflaska
Garanti
1 år
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Trifloxystrobin
Boscali
Fenoxycarb
Piperonyl butoxide
Tebufenpyrad
Förpackning Glasampull
Analysprocentintervall 99.5
99.5
99
95.8
99.5
99.5
99.5
99.5
99.5
99.5
99.5
99.5
99.5
97.6
99.2
99.3
Molekylformel C20H19F3N2O4
C18H12Cl2N2O
C17H19NO4C19H30O5
C18H24ClN3O
C13H13Cl2N3O3
C9H10ClN5O2
C14H14Cl2N2O
C7H14N2O2S
C7H14N2O3S
C10H9ClN4S
C22H17N3O5
C10H11ClN4
C7H14N2O4S
C11H18N4O2
C18H14BrCl2N5O2
Koncentration 100μ g/ml
Kvantitet 1 ml
Formel vikt 408.37107 g/mol
343.207 g/mol
301.34 g/mol
338.438 g/mol
333.856 g/mol
330.167 g/mol
255.661 g/mol
297.180 g/mol
190.263 g/mol
206.2627 g/mol
252.7233 g/mol
compliance-icons compliance-icons
Produktbeteckning
  • Stock Organic Standard
Signalord
  • Fara
Riskkategorier
  • Akut toxicitet Kategorija 4
  • Allvarlig ögonskada/ögonirritation Kategorija 2
  • Brandfarlig vätska Kategorija 2
Faroangivelser
  • H225-Mycket brandfarlig vätska och ånga.
  • H312-Skadligt vid hudkontakt.
  • H319-Orsakar allvarlig ögonirritation.
  • H332-Skadligt vid inandning.
Skyddsangivelse
  • P210-Får inte utsättas för värme, heta ytor, gnistor, öppen låga eller andra antändningskällor. Rökning förbjuden.
  • P241-Använd explosionssäker elektrisk/ventilations-/belysnings-/ utrustning.
  • P260-Inandas inte damm/rök/gaser/dimma/ångor/ sprej.
  • P303+P361+P353-VID HUDKONTAKT (även håret): Ta omedelbart av alla nedstänkta kläder. Skölj huden med vatten/duscha.
  • P305+P351+P338-VID KONTAKT MED ÖGONEN: Skölj försiktigt med vatten i flera minuter. Ta ur eventuella kontaktlinser om det går lätt. Fortsätt att skölja.
  • P501b-Innehållet/behållaren lämnas till I enlighet med lokala / regionala / nationella / internationella bestämmelser (ska anges).
Kompletterande information
  • MIXTURE LIST-Innehåller: acetonitrile