Läs mer
Pesticide Mix 10, SPEX CertiPrep™
Handla allt SPEX Certiprep Produkter
Kvantitet:
1 ml
Förpackningsstorlek:
1ml
Beskrivning
- Pesticide Mix 9 10 innehållande 15 föreningar i acetronitril
- Finns och säljs i 1 ml ampuller som levereras med en förmärkt överförings-/förvaringsflaska
Garanti
1 år
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | Aldrin, DDE (p-p') DDE (p-p') DDD (o-p) DDD (p-p') DDE (o-p) DDT (o-p') DDT (p-p') |
| Förpackning | Glasampull |
| Analysprocentintervall | 98.4 99 99.7 99 99.5 99 99 98 97.7 99 99 98 89.4 99.5 99 |
| Molekylformel | C12H8Cl6 C2H2Cl2 C14H10Cl4 C14H10Cl4 C14H8Cl4 C14H9Cl5 C14H9Cl5 C12H8Cl6O C12H8Cl6O C12H8Cl6O C12H8Cl6O C10H15NO C10Cl10O C8H14N4OS C10Cl12 |
| Koncentration | 100μ g/ml |
| Kvantitet | 1 ml |
| Formel vikt | 364.910 g/mol 96.943 g/mol 320.041 g/mol 320.041 g/mol 318.025 g/mol 354.486 g/mol 354.486 g/mol 380.909 g/mol 380.909 g/mol 380.9093 g/mol 380.909 g/mol 165.232 g/mol 490.636 g/mol 214.288 g/mol 545.543 g/mol |