Läs mer
Pesticide Mix 2, SPEX CertiPrep™
Produktkod. 16390478 Handla allt SPEX Certiprep Produkter
Change view
Kvantitet:
1 ml
Produktkod. Kvantitet
16390478 1 ml
1 options
Produktkod. 16390478 Leverantör SPEX Certiprep Leverantörsnummer SPXPR2
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Se alternativa produkter
Använd dessa organiska certifierade referensmaterial för ett brett utbud av HPLC/GC/LC-applikationer. SPEX CertiPrep™ Pesticide Mix 2 som innehåller 15 föreningar i acetronitril är idealisk för screening av bekämpningsmedel, livsmedelssäkerhet och QuEChERS-applikationer.
  • Pesticid Mix 2 innehållande 15 föreningar i acetronitril
  • Finns och säljs i 1 ml ampuller som levereras med en förmärkt överförings-/förvaringsflaska
Garanti
1 år
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Azinphos-methyl
Carbophenothion
Coumaphos
Ethoprophos (ethoprop)
Dimethoate
Dicrotoph
Förpackning Glasampull
Analysprocentintervall 99.5
98.5
99.4
98.8
99.4
99.5
99.2
99.5
98.3
99.5
99.4
99.3
99.5
99.5
99.5
Molekylformel C10H12N3O3PS2
C11H16ClO2PS3
C14H16ClO5PS
C8H19O2PS2
C5H12NO3PS2
C8H16NO5P
C9H21O2PS3
C12H15N2O3PS
C12H16N3O3PS
C10H15OPS2
C10H19O6PS2
C11H12NO4PS2
C12H15ClNO4PS2
C6H11N2O4PS3
C17H21ClN2O2S
Koncentration 100μ g/ml
Kvantitet 1 ml
Formel vikt 317.324 g/mol
342.865 g/mol
362.766 g/mol
242.339 g/mol
229.257 g/mol
237.190 g/mol
288.431 g/mol
298.298 g/mol
313.313 g/mol
246.329 g/mol
330.358 g/mol
317.321 g/mol
367.809 g/mol
302.331 g/mol
352.879 g/mol
compliance-icons compliance-icons
Produktbeteckning
  • Pesticide Mix 2
Signalord
  • Fara
Riskkategorier
  • Akut toxicitet Kategorija 4
  • Allvarlig ögonskada/ögonirritation Kategorija 2
  • Brandfarlig vätska Kategorija 2
Faroangivelser
  • H225-Mycket brandfarlig vätska och ånga.
  • H312-Skadligt vid hudkontakt.
  • H319-Orsakar allvarlig ögonirritation.
  • H332-Skadligt vid inandning.
Skyddsangivelse
  • P210-Får inte utsättas för värme, heta ytor, gnistor, öppen låga eller andra antändningskällor. Rökning förbjuden.
  • P241-Använd explosionssäker elektrisk/ventilations-/belysnings-/ utrustning.
  • P303+P361+P353-VID HUDKONTAKT (även håret): Ta omedelbart av alla nedstänkta kläder. Skölj huden med vatten/duscha.
  • P305+P351+P338-VID KONTAKT MED ÖGONEN: Skölj försiktigt med vatten i flera minuter. Ta ur eventuella kontaktlinser om det går lätt. Fortsätt att skölja.
  • P501b-Innehållet/behållaren lämnas till I enlighet med lokala / regionala / nationella / internationella bestämmelser (ska anges).
Kompletterande information
  • MIXTURE LIST-Contain: acetonitrile