Läs mer
Pesticide Mix 3, SPEX CertiPrep™
Handla allt SPEX Certiprep Produkter
Kvantitet:
1 ml
Beskrivning
- Pesticide Mix 3 innehållande 15 föreningar i acetronitril
- Finns och säljs i 1 ml ampuller som levereras med en förmärkt överförings-/förvaringsflaska
Garanti
1 år
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | Propargite (omite) Carbaryl Myclobutanil (systhane) Dimethomorph Etoxazole Spirodiclo |
| Förpackning | Glasampull |
| Analysprocentintervall | 97.4 99.9 98.6 98.4 98.9 99.5 99.6 99.5 99.5 98.5 99 96 98.9 99 99.4 |
| Molekylformel | C19H26O4S C12H11NO2 C15H17ClN4 C21H22ClNO4 C21H23F2NO2 C21H24Cl2O4 C8H10ClN5O3S C9H6F3N3O C25H28O3 C7H17O2PS3 C2H8NO2PS C11H15BrClO3PS C7H14NO5P C12H17O4PS2 C11H20N3O3PS |
| Koncentration | 100μ g/ml |
| Kvantitet | 1 ml |
| Formel vikt | 350.472 g/mol 201.221 g/mol 288.775 g/mol 387.8567 g/mol 359.410 g/mol 411.319 g/mol 291.715 g/mol 229.159 g/mol 376.488 g/mol 260.377 g/mol 141.001328 g/mol 373.631 g/mol 223.1635 g/mol 320.3647 g/mol 305.334 g/m |
Säkerhet och hantering
Produktbeteckning
- Pesticide Mix 3
- Fara
- Akut toxicitet Kategorija 4
- Allvarlig ögonskada/ögonirritation Kategorija 2
- Brandfarlig vätska Kategorija 2
- H225-Mycket brandfarlig vätska och ånga.
- H312-Skadligt vid hudkontakt.
- H319-Orsakar allvarlig ögonirritation.
- H332-Skadligt vid inandning.
- P210-Får inte utsättas för värme, heta ytor, gnistor, öppen låga eller andra antändningskällor. Rökning förbjuden.
- P241-Använd explosionssäker elektrisk/ventilations-/belysnings-/ utrustning.
- P303+P361+P353-VID HUDKONTAKT (även håret): Ta omedelbart av alla nedstänkta kläder. Skölj huden med vatten/duscha.
- P305+P351+P338-VID KONTAKT MED ÖGONEN: Skölj försiktigt med vatten i flera minuter. Ta ur eventuella kontaktlinser om det går lätt. Fortsätt att skölja.
- P501b-Innehållet/behållaren lämnas till I enlighet med lokala / regionala / nationella / internationella bestämmelser (ska anges).
- MIXTURE LIST-Innehåller: acetonitrile