Beskrivning
- Pesticide Mix 4 innehållande 15 föreningar i acetronitril
- Finns och säljs i 1 ml ampuller som levereras med en förmärkt överförings-/förvaringsflaska
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | Epn Dichlorvos Edifenphos Ethion Fenitrothion Ethyl parathion Methyl parathion |
| Förpackning | Glasampull |
| Analysprocentintervall | 99.1 98.8 97.5 99.5 98 99 99.6 99.5 99.5 99.2 99.2 99.5 98 99.5 98 |
| Molekylformel | C14H14NO4PS C4H7Cl2O4P C14H15O2PS2 C9H22O4P2S4 C9H12NO5PS C10H14NO5PS C8H10NO5PS C4H10NO3PS C8H19O2PS3 C10H15O3PS2 C12H21N2O3PS C9H11Cl3NO3PS C12H4Cl2F6N4OS C12H6F2N2O2 C8Cl4N2 |
| Koncentration | 100μ g/ml |
| Kvantitet | 1 ml |
| Formel vikt | 323.304 g/mol 220.976 g/mol 310.371 g/mol 384.476 g/mol 277.234 g/mol 291.261 g/mol 263.207 g/mol 183.166 g/mol 274.404 g/mol 278.328 g/mol 304.345 g/mol 350.59 g/mol 437.148 g/mol 248.185 g/mol 265.911 g/mol |
Säkerhet och hantering
Produktbeteckning
- Pesticide Mix 4
- Fara
- Akut toxicitet Kategorija 4
- Allvarlig ögonskada/ögonirritation Kategorija 2
- Brandfarlig vätska Kategorija 2
- H225-Mycket brandfarlig vätska och ånga.
- H312-Skadligt vid hudkontakt.
- H319-Orsakar allvarlig ögonirritation.
- H332-Skadligt vid inandning.
- P210-Får inte utsättas för värme, heta ytor, gnistor, öppen låga eller andra antändningskällor. Rökning förbjuden.
- P241-Använd explosionssäker elektrisk/ventilations-/belysnings-/ utrustning.
- P303+P361+P353-VID HUDKONTAKT (även håret): Ta omedelbart av alla nedstänkta kläder. Skölj huden med vatten/duscha.
- P305+P351+P338-VID KONTAKT MED ÖGONEN: Skölj försiktigt med vatten i flera minuter. Ta ur eventuella kontaktlinser om det går lätt. Fortsätt att skölja.
- P501b-Innehållet/behållaren lämnas till I enlighet med lokala / regionala / nationella / internationella bestämmelser (ska anges).
- MIXTURE LIST-Innehåller: acetonitrile