Läs mer
Bekämpningsmedelsblandning 40 10 μg/ml i acetonitril, Dr. Ehrenstorfer
Produktkod. 30314480
Change view
Kvantitet:
1 ml
Förpackningsstorlek:
1ml
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
30314480 1 ml 1ml
1 options
Produktkod. 30314480 Leverantör Dr. Ehrenstorfer Leverantörsnummer DRELA18000040AL
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 02-11-2026
Upptäck Dr. Ehrenstorfers certifierade referensmaterial: finns tillgängliga i flera format, inklusive flerkomponents regulatoriska blandningar, för att driva din livsmedels- och miljöanalys med spårbar, ISO-ackrediterad kvalitet
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 2,4-Dichlorophenoxyacetic acid∣4-(2,4-Dichlorophenoxy)butyric acid∣Dichlorprop∣MCPA∣MCPB∣Mecoprop
CAS 94-75-7, 94-82-6, 120-36-5, 94-74-6, 94-81-5, 93-65-2
Analyt- eller komponentnamn 2,4-Dichlorophenoxyacetic acid∣4-(2,4-Dichlorophenoxy)butyric acid∣Dichlorprop∣MCPA∣MCPB∣Mecoprop
Frakt skick Rumstemperatur
Certifikat och efterlevnad ISO 17034
Lösningstyp Blandning
Lösningsmedel eller matris Acetonitril
Industry Type Miljötester
Kvantitet 1 ml
Koncentration eller sammansättning (efter analyt eller komponenter) 2,4-Dichlorophenoxyacetic acid 10 μg/mL∣Dichlorprop 10 μg/mL∣Mecoprop 10 μg/mL∣MCPA 10.02 μg/mL∣MCPB 10.02 μg/mL∣4-(2,4-Dichlorophenoxy)butyric acid 10.03 μg/mL