Läs mer
Pesticide Mix 5, SPEX CertiPrep™
Handla allt SPEX Certiprep Produkter
Kvantitet:
1 mL
Beskrivning
- Pesticid Mix 5 innehållande 14 föreningar i acetronitril
- Finns och säljs i 1 ml ampuller som levereras med en förmärkt överförings-/förvaringsflaska
Garanti
1 år
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | Baygon (propoxur) Metalaxyl Methomyl Pymetrozine Pyraclostrobin Oxamyl Paclobutraz |
| Förpackning | Glasampull |
| Analysprocentintervall | 98.2 99.5 99.5 99.9 99.9 99.5 98.6 99.2 99.5 99.5 99.5 99.5 98.4 98.8 |
| Molekylformel | C11H15NO3 C15H21NO4 C5H10N2O2S C10H11N5O C19H18ClN3O4 C7H13N3O3S C15H20ClN3O C15H16Cl3N3O2 C14H8Cl2N4 C9H10Cl2N2O C9H10Cl2N2O2 C12H18N2O C19H21ClN2O C6H15O4PS2 |
| Koncentration | 100μ g/ml |
| Kvantitet | 1 mL |
| Formel vikt | 209.242 g/mol 279.332 g/mol 162.210 g/mol 217.227 g/mol 387.817 g/mol 219.2614 g/mol 293.792 g/mol 376.6654 g/mol 303.146 g/mol 233.094 g/mol 249.094 g/mol 206.284 g/mol 328.836 g/mol 246.2847 g/mol |