Läs mer
Pesticide Mix 6, SPEX CertiPrep™
Produktkod. 16330488 Handla allt SPEX Certiprep Produkter
Kvantitet:
1 ml
Produktkod. 16330488
Brand: SPEX Certiprep SPXPR6
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
Använd dessa organiska certifierade referensmaterial för ett brett utbud av HPLC/GC/LC-applikationer. SPEX CertiPrep™ Pesticide Mix 6 som innehåller 15 föreningar i acetronitril är idealisk för screening av bekämpningsmedel, livsmedelssäkerhet och QuEChERS-applikationer.
  • Pesticide Mix 6 innehållande 15 föreningar i acetronitril
  • Finns och säljs i 1 ml ampuller som levereras med en förmärkt överförings-/förvaringsflaska
Garanti
1 år
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Fenvalerate (sanmarton)
Pyridaben
Tau-fluvalinate
Quinoxyfen
Alachlor
Prowl (pendimet
Förpackning Glasampull
Analysprocentintervall 99.1
99.5
95
99.7
99.2
99.4
99.5
99.5
98.4
99.4
97.5
99.5
98.9
99
99.5
Molekylformel C25H22ClNO3
C19H25ClN2OS
C26H22ClF3N2O3
C15H8Cl2FNO
C14H20ClNO2
C13H19N3O4
C18H19NO4
C10H12ClNO2
C17H13ClFN3O
C22H23NO3
C9H7Cl3O3
C10H12N2O3S
C15H22ClNO2
C6Cl5NO2
C9H8Cl3NO2S
Koncentration 100μ g/ml
Kvantitet 1 ml
Formel vikt 419.900 g/mol
364.933 g/mol
502.913 g/mol
308.134 g/mol
269.767 g/mol
281.308 g/mol
313.348 g/mol
213.661 g/mol
329.756 g/mol
349.4229 g/mol
269.509 g/mol
240.279 g/mol
283.794 g/mol
295.335 g/mol
300.589 g/mol
compliance-icons compliance-icons
Produktbeteckning
  • Stock Organic Standard
Signalord
  • Fara
Riskkategorier
  • Akut toxicitet Kategorija 4
  • Allvarlig ögonskada/ögonirritation Kategorija 2
  • Brandfarlig vätska Kategorija 2
Faroangivelser
  • H225-Mycket brandfarlig vätska och ånga.
  • H312-Skadligt vid hudkontakt.
  • H319-Orsakar allvarlig ögonirritation.
  • H332-Skadligt vid inandning.
Skyddsangivelse
  • P210-Får inte utsättas för värme, heta ytor, gnistor, öppen låga eller andra antändningskällor. Rökning förbjuden.
  • P241-Använd explosionssäker elektrisk/ventilations-/belysnings-/ utrustning.
  • P260-Inandas inte damm/rök/gaser/dimma/ångor/ sprej.
  • P303+P361+P353-VID HUDKONTAKT (även håret): Ta omedelbart av alla nedstänkta kläder. Skölj huden med vatten/duscha.
  • P305+P351+P338-VID KONTAKT MED ÖGONEN: Skölj försiktigt med vatten i flera minuter. Ta ur eventuella kontaktlinser om det går lätt. Fortsätt att skölja.
  • P501b-Innehållet/behållaren lämnas till I enlighet med lokala / regionala / nationella / internationella bestämmelser (ska anges).
Kompletterande information
  • MIXTURE LIST-Innehåller: acetonitrile