Läs mer
Pesticide-Mix 60 10 μg/mL in Acetone, Dr. Ehrenstorfer
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | Atrazine∣Atrazine-desethyl∣Atrazine-desisopropyl∣Propazine∣Sebuthylazine∣Sebuthylazine-desethyl∣Simazine∣Terbuthylazine∣Terbuthylazine-desethyl |
| CAS | 1912-24-9, 6190-65-4, 1007-28-9, 139-40-2, 7286-69-3, 37019-18-4 |
| Analyt- eller komponentnamn | Atrazine∣Atrazine-desethyl∣Atrazine-desisopropyl∣Propazine∣Sebuthylazine∣Sebuthylazine-desethyl∣Simazine∣Terbuthylazine∣Terbuthylazine-desethyl |
| Frakt skick | Room Temperature |
| Certifikat och efterlevnad | ISO/IEC 17025 |
| Lösningstyp | Mixture |
| Lösningsmedel eller matris | Acetone |
| Industry Type | Environmental Testing |
| Kvantitet | 1 ml |
| Koncentration eller sammansättning (efter analyt eller komponenter) | Atrazine 10 μg/mL∣Atrazine-desethyl 10 μg/mL∣Atrazine-desisopropyl 10 μg/mL∣Propazine 10 μg/mL∣Sebuthylazine 10 μg/mL∣Sebuthylazine-desethyl 10 μg/mL∣Simazine 10 μg/mL∣Terbuthylazine 10 μg/mL∣Terbuthylazine-desethyl 10 μg/mL |