Läs mer
Pesticide Mix 7, SPEX CertiPrep™
Produktkod. 16340488 Handla allt SPEX Certiprep Produkter
Change view
Kvantitet:
1 ml
Produktkod. Kvantitet
16340488 1 ml
1 options
Produktkod. 16340488 Leverantör SPEX Certiprep Leverantörsnummer SPXPR7
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Se alternativa produkter
Använd dessa organiska certifierade referensmaterial för ett brett utbud av HPLC/GC/LC-applikationer. SPEX CertiPrep™ Pesticide Mix 7 som innehåller 8 föreningar i acetronitril är idealisk för screening av bekämpningsmedel, livsmedelssäkerhet och QuEChERS-applikationer.
  • Pesticide Mix 7 innehållande 8 föreningar i acetronitril
  • Finns och säljs i 1 ml ampuller som levereras med en förmärkt överförings-/förvaringsflaska
Garanti
1 år
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Cypermethrin and an isomer zeta-cypermethrin,
Cyfluthrin (baythroid)
Bifenthrin
Tetramethri
Förpackning Glasampull
CAS 52645-53-1, 8003-34-7, 10453-86-8, 7696-12-0, 23031-36-9
Analysprocentintervall 98.4
99
98
98.2
97.7
98.1
99.4
25
Molekylformel C22H19Cl2NO3
C22H18Cl2FNO3
C23H22ClF3O2
C19H25NO4
C19H24O3
C21H20Cl2O3
C22H26O3
C22H28O5
Koncentration 100μ g/ml
Kvantitet 1 ml
Formel vikt 416.297 g/mol
434.2876 g/mol
422.8678 g/mol
331.4061 g/mol
300.392 g/mol
391.288 g/mol
338.44 g/mol
372.4547 g/mol
compliance-icons compliance-icons
Produktbeteckning
  • Pesticide Mix 7
Signalord
  • Fara
Riskkategorier
  • Akut toxicitet Kategorija 4
  • Allvarlig ögonskada/ögonirritation Kategorija 2
  • Brandfarlig vätska Kategorija 2
Faroangivelser
  • H225-Mycket brandfarlig vätska och ånga.
  • H312-Skadligt vid hudkontakt.
  • H319-Orsakar allvarlig ögonirritation.
  • H332-Skadligt vid inandning.
Skyddsangivelse
  • P210-Får inte utsättas för värme, heta ytor, gnistor, öppen låga eller andra antändningskällor. Rökning förbjuden.
  • P241-Använd explosionssäker elektrisk/ventilations-/belysnings-/ utrustning.
  • P303+P361+P353-VID HUDKONTAKT (även håret): Ta omedelbart av alla nedstänkta kläder. Skölj huden med vatten/duscha.
  • P305+P351+P338-VID KONTAKT MED ÖGONEN: Skölj försiktigt med vatten i flera minuter. Ta ur eventuella kontaktlinser om det går lätt. Fortsätt att skölja.
  • P501b-Innehållet/behållaren lämnas till I enlighet med lokala / regionala / nationella / internationella bestämmelser (ska anges).
Kompletterande information
  • MIXTURE LIST-Contain: acetonitrile