Läs mer
Pesticide Mix 8, SPEX CertiPrep™
Handla allt SPEX Certiprep Produkter
Kvantitet:
1 mL
Förpackningsstorlek:
1ml
Beskrivning
- Pesticide Mix 8 innehållande 15 föreningar i acetonitril
- Finns och säljs i 1 ml ampuller som levereras med en förmärkt överförings-/förvaringsflaska
Garanti
1 år
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | Hexaconazole Tebuconazole (folicur) Propiconazole (tilt) Bifenazate Spiromesifen Pine |
| Förpackning | Glasampull |
| Analysprocentintervall | 99.3 99 99.5 99.5 99.5 98 97.5 99.5 99 98.7 99.5 99.6 99.4 98.6 99.5 |
| Molekylformel | C14H17Cl2N3O C16H22ClN3O C15H17Cl2N3O2 C17H20N2O3 C23H30O4 C42H69NO10 C48H72O14 C12H17NO2 C11H15NO2S C9H16ClN5 C11H15NO2 C21H27NO5 C24H27N3O4 C83H132N2O20 C83H132N2O20 |
| Koncentration | 100μ g/ml |
| Kvantitet | 1 mL |
| Formel vikt | 314.210 g/mol 307.818 g/mol 342.220 g/mol 300.352 g/mol 370.482 g/mol 747.998 g/mol 873.0769 g/mol 207.269 g/mol 225.307 g/mol 229.710 g/mol 193.242 g/mol 373.443 g/mol 421.489 g/mol 1477.938 g/mol 1477.938 g/mol |
Säkerhet och hantering
Produktbeteckning
- Pesticide Mix 8
- Fara
- Akut toxicitet Kategorija 4
- Allvarlig ögonskada/ögonirritation Kategorija 2
- Brandfarlig vätska Kategorija 2
- H225-Mycket brandfarlig vätska och ånga.
- H312-Skadligt vid hudkontakt.
- H319-Orsakar allvarlig ögonirritation.
- H332-Skadligt vid inandning.
- P210-Får inte utsättas för värme, heta ytor, gnistor, öppen låga eller andra antändningskällor. Rökning förbjuden.
- P241-Använd explosionssäker elektrisk/ventilations-/belysnings-/ utrustning.
- P303+P361+P353-VID HUDKONTAKT (även håret): Ta omedelbart av alla nedstänkta kläder. Skölj huden med vatten/duscha.
- P305+P351+P338-VID KONTAKT MED ÖGONEN: Skölj försiktigt med vatten i flera minuter. Ta ur eventuella kontaktlinser om det går lätt. Fortsätt att skölja.
- P501b-Innehållet/behållaren lämnas till I enlighet med lokala / regionala / nationella / internationella bestämmelser (ska anges).
- MIXTURE LIST-Innehåller: acetonitrile