Läs mer
Pesticide Mix 9, SPEX CertiPrep™
Produktkod. 16360488 Handla allt SPEX Certiprep Produkter
Kvantitet:
1 ml
Produktkod. 16360488
Brand: SPEX Certiprep SPXPR9
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
Använd dessa organiska certifierade referensmaterial för ett brett utbud av HPLC/GC/LC-applikationer. SPEX CertiPrep™ Pesticide Mix 9 som innehåller 16 föreningar i acetronitril är idealisk för screening av bekämpningsmedel, livsmedelssäkerhet och QuEChERS-applikationer.
  • Pesticide Mix 9 innehållande 16 föreningar i acetronitril
  • Finns och säljs i 1 ml ampuller som levereras med en förmärkt överförings-/förvaringsflaska
Garanti
1 år
Specifikationer
Förpackning Glasampull
Analysprocentintervall 97
97
99.5
99.5
96.7
94.2
97
99.5
98.1
98
98.4
98
99.5
99.5
98.6
99.4
Molekylformel C10H10Cl2O3
C16H12ClNO5
C10H11F3N2O
C14H17Cl2NO2
C4H8Cl3O4P
C13H22NO4PS
C13H22NO5PS
C8H15NOS
C12H15NO4
C12H14N4O4S2
C24H32O4
C12H15NO3
C9H13ClN6
C7H12ClN5
C8H14ClN5
C6H10ClN5
Koncentration 100μ g/ml
Kvantitet 1 ml
Formel vikt 249.091 g/mol
333.723 g/mol
232.202 g/mol
302.196 g/mol
257.437 g/mol
319.357 g/mol
335.356 g/mol
173.276 g/mol
237.252 g/mol
342.394 g/mol
384.509 g/mol
221.252 g/mol
240.693 g/mol
201.657 g/mol
215.683 g/mol
compliance-icons compliance-icons
Produktbeteckning
  • Stock Organic Standard
Signalord
  • Fara
Riskkategorier
  • Akut toxicitet Kategorija 4
  • Allvarlig ögonskada/ögonirritation Kategorija 2
  • Brandfarlig vätska Kategorija 2
Faroangivelser
  • H225-Mycket brandfarlig vätska och ånga.
  • H312-Skadligt vid hudkontakt.
  • H319-Orsakar allvarlig ögonirritation.
  • H332-Skadligt vid inandning.
Skyddsangivelse
  • P210-Får inte utsättas för värme, heta ytor, gnistor, öppen låga eller andra antändningskällor. Rökning förbjuden.
  • P233-Behållaren ska vara väl tillsluten.
  • P240-Jorda/potentialförbind behållare och mottagarutrustning.
  • P241-Använd explosionssäker elektrisk/ventilations-/belysnings-/ utrustning.
  • P242-Använd endast verktyg som inte ger upphov till gnistor.
  • P261-Undvik att inandas damm/rök/gaser/dimma/ångor/sprej.
  • P280-Använd skyddshandskar/skyddskläder/ögonskydd/ansiktsskydd.
  • P303+P361+P353-VID HUDKONTAKT (även håret): Ta omedelbart av alla nedstänkta kläder. Skölj huden med vatten/duscha.
  • P304+P340-VID INANDNING: Flytta personen till frisk luft och se till att andningen underlättas.
  • P305+P351+P338-VID KONTAKT MED ÖGONEN: Skölj försiktigt med vatten i flera minuter. Ta ur eventuella kontaktlinser om det går lätt. Fortsätt att skölja.
  • P312-Vid obehag, kontakta GIFTINFORMATIONSCENTRALEN/läkare/ .
  • P362+P364-Ta av nedstänkta kläder och tvätta dem innan de används igen.
  • P403+P235-Förvaras på väl ventilerad plats. Förvaras svalt.
  • P501b-Innehållet/behållaren lämnas till I enlighet med lokala / regionala / nationella / internationella bestämmelser (ska anges).
Kompletterande information
  • MIXTURE LIST-Innehåller: acetonitrile, acetone