Läs mer
Bekämpningsmedelblandning C i MeCl2:Aceton:MeOH:MtBE 5:2:2:1, Dr. Ehrenstorfer
Produktkod. 30321983
Change view
Kvantitet:
4 x 1 ml
Produktkod. Kvantitet
30321983 4 x 1 ml
1 options
Produktkod. 30321983 Leverantör Dr. Ehrenstorfer Leverantörsnummer DREGS09000053DI
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 29-12-2026
Upptäck Dr. Ehrenstorfers certifierade referensmaterial: finns tillgängliga i flera format, inklusive flerkomponents regulatoriska blandningar, för att driva din livsmedels- och miljöanalys med spårbar, ISO-ackrediterad kvalitet
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 2,4-Dichlorophenol∣2,4-Dichlorophenoxyacetic acid∣4-(2,4-Dichlorophenoxy)butyric acid∣4-Chloro-2-methylphenol∣Bromoxynil∣Clopyralid∣Dicamba∣Dichlorprop∣Diclofop methyl∣Fluroxypyr∣Hexaconazole∣Imazamethabenz-methyl∣Imazamox∣Imazethapyr∣MCPA∣MCPB∣Mecoprop∣Picloram∣Quinchlorac∣Triclopyr∣Trifluralin
CAS 120-83-2, 94-75-7, 94-82-6, 1570-64-5, 1689-84-5, 1702-17-6
Analyt- eller komponentnamn 2,4-Dichlorophenol∣2,4-Dichlorophenoxyacetic acid∣4-(2,4-Dichlorophenoxy)butyric acid∣4-Chloro-2-methylphenol∣Bromoxynil∣Clopyralid∣Dicamba∣Dichlorprop∣Diclofop methyl∣Fluroxypyr∣Hexaconazole∣Imazamethabenz-methyl∣Imazamox∣Imazethapyr∣MCPA∣MCPB∣Mecoprop∣Picloram∣Quinchlorac∣Triclopyr∣Trifluralin
Frakt skick +20 °C
Certifikat och efterlevnad ISO 17034
Lösningsmedel eller matris Diklorometan
Kvantitet 4 x 1 ml
Koncentration eller sammansättning (efter analyt eller komponenter) 2,4-Dichlorophenol 200 μg/mL∣2,4-Dichlorophenoxyacetic acid 200 μg/mL∣4-(2,4-Dichlorophenoxy)butyric acid 200 μg/mL∣4-Chloro-2-methylphenol 200 μg/mL∣Bromoxynil 200 μg/mL∣Dicamba 200 μg/mL∣Dichlorprop 200 μg/mL∣Diclofop methyl 200 μg/mL∣Hexaconazole 200 μg/mL∣Imazamethabenz-methyl 200 μg/mL∣Imazethapyr 200 μg/mL∣MCPB 200 μg/mL∣Picloram 200 μg/mL∣Quinchlorac 200 μg/mL∣Triclopyr 200 μg/mL∣Trifluralin 200 μg/mL∣Clopyralid 1000 μg/mL∣Fluroxypyr 1000 μg/mL∣Imazamox 1000 μg/mL∣MCPA 1000 μg/mL∣Mecoprop 1000 μg/mL