Läs mer
Pesticide Mixture 204 100 μg/mL in Acetonitrile, Dr. Ehrenstorfer
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | Acetamiprid∣Azoxystrobin∣Bifenazate∣Bifenthrin∣Boscalid∣Buprofezin∣Carbaryl∣Carbofuran∣Chlorantraniliprole∣Chlorfluazuron∣Clothianidin∣Cyprodinil∣Dicrotophos∣Difenoconazole∣Diflubenzuron∣Dimethoate∣Dinotefuran∣Fenbuconazole∣Fenbutatin oxide∣Fipronil∣Flonicamid∣Flubendiamide∣Fludioxonil∣Flufenoxuron∣Hexaflumuron∣Imazalil |
| CAS | 135410-20-7, 131860-33-8, 149877-41-8, 82657-04-3, 188425-85-6, 69327-76-0 |
| Analyt- eller komponentnamn | Acetamiprid∣Azoxystrobin∣Bifenazate∣Bifenthrin∣Boscalid∣Buprofezin∣Carbaryl∣Carbofuran∣Chlorantraniliprole∣Chlorfluazuron∣Clothianidin∣Cyprodinil∣Dicrotophos∣Difenoconazole∣Diflubenzuron∣Dimethoate∣Dinotefuran∣Fenbuconazole∣Fenbutatin oxide∣Fipronil∣Flonicamid∣Flubendiamide∣Fludioxonil∣Flufenoxuron∣Hexaflumuron∣Imazalil |
| Frakt skick | Room Temperature |
| Certifikat och efterlevnad | ISO 17034 |
| Lösningsmedel eller matris | Acetonitrile |
| Kvantitet | 10 x 1 ml |
| Koncentration eller sammansättning (efter analyt eller komponenter) | Acetamiprid 100 μg/mL∣Azoxystrobin 100 μg/mL∣Bifenazate 100 μg/mL∣Bifenthrin 100 μg/mL∣Boscalid 100 μg/mL∣Buprofezin 100 μg/mL∣Carbaryl 100 μg/mL∣Carbofuran 100 μg/mL∣Chlorantraniliprole 100 μg/mL∣Chlorfluazuron 100 μg/mL∣Clothianidin 100 μg/mL∣Cyprodinil 100 μg/mL∣Dicrotophos 100 μg/mL∣Difenoconazole 100 μg/mL∣Diflubenzuron 100 μg/mL∣Dimethoate 100 μg/mL∣Dinotefuran 100 μg/mL∣Fenbuconazole 100 μg/mL∣Fenbutatin oxide 100 μg/mL∣Fipronil 100 μg/mL∣Flonicamid 100 μg/mL∣Flubendiamide 100 μg/mL∣Fludioxonil 100 μg/mL∣Flufenoxuron 100 μg/mL∣Hexaflumuron 100 μg/mL∣Imazalil 100 μg/mL |